Få mere at vide
Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet hætte
Artikelnummer. 12368550
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12368550 1000 mL Pakke med 20
10739661 70 mL Pakke med 100
10254521 120 mL Pakke med 100
12543197 250 mL Pakke med 50
11959848 500 mL Pakke med 50
10515241 1500 mL Pakke med 10
10253901 2000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12368550 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0156700
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af HDPE for optimal styrke i en letvægtsbeholder. Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet låg tilbyder en økonomisk krukke med lav miljøpåvirkning til pulvere, pastaer og faste stoffer.
  • Ekstraordinært brede mundflasker med indsats og låg
  • Ribbet hætte for forbedret greb
  • Lækagesikker
  • Velegnet til fødevarer i henhold til rammeforordning (EF) 1935/2004 og Kommissionens forordning (EU) 10/2011
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 85 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer, pulvere, faste prøver, cremede eller halvfaste stoffer, krystaller og hygroskopiske stoffer
Inkluderer Indsats og Ribbet hætte
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1
Mængde 1
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 128 mm
Diameter (metrisk) 111 mm
Lukketype Ribbet
Form Rund
Certificeringer/compliance CE og IVD, i henhold til EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011
Produkttype Krukke