Få mere at vide
Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet hætte
Artikelnummer. 11959848
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11959848 500 mL Pakke med 50
10739661 70 mL Pakke med 100
10254521 120 mL Pakke med 100
12543197 250 mL Pakke med 50
12368550 1000 mL Pakke med 20
10515241 1500 mL Pakke med 10
10253901 2000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11959848 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0156600
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af HDPE for optimal styrke i en letvægtsbeholder. Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet låg tilbyder en økonomisk krukke med lav miljøpåvirkning til pulvere, pastaer og faste stoffer.
  • Ekstraordinært brede mundflasker med indsats og låg
  • Ribbet hætte for forbedret greb
  • Lækagesikker
  • Velegnet til fødevarer i henhold til rammeforordning (EF) 1935/2004 og Kommissionens forordning (EU) 10/2011
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 70 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer, pulvere, faste prøver, cremede eller halvfaste stoffer, krystaller og hygroskopiske stoffer
Inkluderer Indsats og Ribbet hætte
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 50 Pk.
Certificeringer/compliance CE og IVD, i henhold til EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 107 mm
Produkttype Krukke
Diameter (metrisk) 86 mm
Lukketype Ribbet