Få mere at vide
Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet hætte
Beskrivelse
Fremstillet af HDPE for optimal styrke i en letvægtsbeholder. Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet låg tilbyder en økonomisk krukke med lav miljøpåvirkning til pulvere, pastaer og faste stoffer.
- Ekstraordinært brede mundflasker med indsats og låg
- Ribbet hætte for forbedret greb
- Lækagesikker
- Velegnet til fødevarer i henhold til rammeforordning (EF) 1935/2004 og Kommissionens forordning (EU) 10/2011
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 87 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer, pulvere, faste prøver, cremede eller halvfaste stoffer, krystaller og hygroskopiske stoffer |
| Inkluderer | Indsats og Ribbet hætte |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 10 Pk. |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 182 mm |
| Diameter (metrisk) | 111 mm |
| Vis mere |