Få mere at vide
Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet hætte
Kapacitet (metrisk):
70 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Beschreibung
Fremstillet af HDPE for optimal styrke i en letvægtsbeholder. Kartell™ Cylindriske krukker med ribbet låg tilbyder en økonomisk krukke med lav miljøpåvirkning til pulvere, pastaer og faste stoffer.
- Ekstraordinært brede mundflasker med indsats og låg
- Ribbet hætte for forbedret greb
- Lækagesikker
- Velegnet til fødevarer i henhold til rammeforordning (EF) 1935/2004 og Kommissionens forordning (EU) 10/2011
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 36 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer, pulvere, faste prøver, cremede eller halvfaste stoffer, krystaller og hygroskopiske stoffer |
| Inkluderer | Indsats og Ribbet hætte |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 100/Pk. |
| Certificeringer/compliance | CE og IVD, i henhold til EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur