Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriske faldtragte med PTFE-stik
Artikelnummer. 10312571
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10312571 25 ml
1 options
Artikelnummer. 10312571 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 04172211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cylindrisk formet faldtragt med NS-fatning og NS-kegle
  • PTFE stik
  • Med skruegevindholder
  • Skala (ca. volumen / ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse NS 14/23
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5 mL
Porestørrelse Boring 2,5 mm
Mængde 2