Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske faldtragte med PTFE-stik
Artikelnummer. 10529241
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10529241 100 ml
1 options
Artikelnummer. 10529241 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04173711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    875.16 DKK / Pakke med 2
    Spare 359.84 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Fremstillet borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske faldtragte med PTFE-stik er fremragende til at overføre væsker.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Cylindrisk form med NS fatning og NS kegle
  • Med PTFE-stik, med gevindsikring,
  • Med skala
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringer 2 mL
Porestørrelse 2,5 mm boring
Mængde 2