Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte, med PTFE-stik
Beskrivelse
- Med vægt (ca. volumen/ml)
- Med trykudligningsrør
- Med skruegevindholder
- Cylindrisk form med NS fatning og kegle
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | Trykudligningsrør |
| Fællesnummer | 14/23 NS |
| Produkttype | Dropper tragt |