Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte, med PTFE-stik
Artikelnummer. 10707711
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Fællesnummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderer:
Trykudligningsrør
uden trykudligningsrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10707711
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04372211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyttig til overførsel af væsker og håndtering af luftfølsomme reagenser i et forseglet miljø med inert gas. Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med trykudligningsrør
  • Med skruegevindholder
  • Cylindrisk form med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Inkluderer Trykudligningsrør
Fællesnummer 14/23 NS
Produkttype Dropper tragt