Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte, med PTFE-stik
Artikelnummer. 10635041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Fællesnummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderer:
Trykudligningsrør
uden trykudligningsrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Fællesnummer Inkluderer Pakningsstørrelse
10635041 100 ml 14/23 NS Trykudligningsrør -
30564740 1000 ml 29/32 NS Trykudligningsrør -
10589041 1000 ml 29/32 NS Trykudligningsrør -
10047810 1000 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør -
10343001 100 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør Pakke med 2
10500012 250 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør Pakke med 2
10519241 25 ml 14/23 NS uden trykudligningsrør -
10740651 250 ml 29/32 NS Trykudligningsrør Pakke med 2
10149650 500 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør Pakke med 2
10707711 25 ml 14/23 NS Trykudligningsrør -
12586229 50 ml 14/23 NS Trykudligningsrør -
10590002 50 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør Pakke med 2
10792132 500 ml 29/32 NS Trykudligningsrør -
12556229 50 ml 29/32 NS Trykudligningsrør -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10635041 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04373711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1006.40 DKK / Pakke med 2
    Spare 548.60 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Nyttig til overførsel af væsker og håndtering af luftfølsomme reagenser i et forseglet miljø med inert gas. Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med trykudligningsrør
  • Med skruegevindholder
  • Cylindrisk form med NS fatning og kegle
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Inkluderer Trykudligningsrør
Fællesnummer 14/23 NS
Produkttype Dropper tragt