Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte, med PTFE-stik
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Fællesnummer:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderer:
Trykudligningsrør
uden trykudligningsrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med vægt (ca. volumen/ml)
- Uden trykudligningsrør
- Med skruegevindholder
- Cylindrisk form med NS fatning og kegle
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | uden trykudligningsrør |
| Fællesnummer | 29/32 NS |
| Produkttype | Dropper tragt |