Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte, med PTFE-stik
Nyttig til overførsel af væsker og håndtering af luftfølsomme reagenser i et forseglet miljø med inert gas. Lenz Laborglasinstrumente™ Trykudlignende faldtragte er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04172811
918.92 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Med vægt (ca. volumen/ml)
- Uden trykudligningsrør
- Med skruegevindholder
- Cylindrisk form med NS fatning og kegle
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
25 mL | |
Ja | |
14/23 NS |
Borosilikatglas | |
w/o Pressure Equalizing Tube | |
Dropper tragt |