Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindriske faldtragte med glasprop
Artikelnummer. 10200891
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10200891 500 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10200891 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 04155814
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cylindrisk formet faldtragt med NS-fatning og NS-kegle
  • Solid glasprop
  • Med skruegevindholder
  • Skala (ca. volumen / ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse NS 29/32
Uddannet Ja
Inkluderer Glasprop
Gradueringer 10 mL
Porestørrelse Boring 4,0 mm
Mængde 2