Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske faldtragte, med glasprop
Artikelnummer. 10484631
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderer:
Trykudligningsrør
uden trykudligningsrør
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Keglestørrelse Inkluderer
10484631 250 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør
10294431 1000 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør
10403881 1000 ml 29/32 NS Trykudligningsrør
10616331 100 ml 29/32 NS Trykudligningsrør
10632551 100 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør
10303291 100 ml 14/23 NS uden trykudligningsrør
10313101 250 ml 29/32 NS Trykudligningsrør
10210841 25 ml 14/23 NS uden trykudligningsrør
10139320 50 ml 14/23 NS Trykudligningsrør
10673891 500 ml 29/32 NS Trykudligningsrør
10539241 50 ml 29/32 NS uden trykudligningsrør
10644661 50 ml 14/23 NS uden trykudligningsrør
10557321 50 ml 29/32 NS Trykudligningsrør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10484631 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04154914
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Til sikker, nem og præcis overførsel af væsker i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske faldtragte med glasprop er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med NS fatning og kegle
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 29/32 NS
Uddannet Ja
Inkluderer uden trykudligningsrør
Produkttype Dropper tragt