Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske faldtragte, med glasprop
Artikelnummer. 10403881
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
14/23 NS
29/32 NS
Inkluderer:
Trykudligningsrør
uden trykudligningsrør
Artikelnummer. 10403881
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04357014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker, nem og præcis overførsel af væsker i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske faldtragte med glasprop er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med NS fatning og kegle
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 29/32 NS
Uddannet Ja
Inkluderer Trykudligningsrør
Produkttype Dropper tragt