Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindriske faldtragte, med glasprop
Beskrivelse
- Med NS fatning og kegle
- Med vægt (ca. volumen/ml)
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Keglestørrelse | 29/32 NS |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | Trykudligningsrør |
| Produkttype | Dropper tragt |