Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk faldtragt med massiv glasprop
Artikelnummer. 10077880
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10077880 25 ml
1 options
Artikelnummer. 10077880 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04352211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    871.41 DKK / Pakke med 2
    Spare 433.59 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrisk faldtragt med glasprop inkluderer trykudligningsrør. Til brug i væske-væske ekstraktioner til at adskille komponenterne i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Cylindrisk form med NS fatning og NS kegle
  • Med trykudligningsrør
  • Med solid glasprop
  • Med skruegevindholder
  • Med inskriptionslabel og skala
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Produkttype Dropper tragt