Få mere at vide
KGW Isotherm™ Cylindriske Dewar-kolber, blå med håndtag
Artikelnummer. 10187321
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
120-130 mm
Højde (metrisk):
300 mm
Model-:
G 15 C
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Model-
10187321 1500 ml 120-130 mm 300 mm G 15 C
1 options
Artikelnummer. 10187321 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 10612
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Dewar-kolber i henhold til DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm Cylindriske Dewar-kolber, blå med sidehåndtag giver høj isoleringssikkerhed og nem håndtering i et økonomisk produkt. Fås i en række forskellige kapaciteter, med stik sælges separat.
  • Fremstillet af borosilikatglas iht ISO 3585
  • Beskyttelseskabinet lavet af blåt belagt metal
  • Fuldt forsølvet
  • Nem håndtering med sidegreb
  • Anvendelsesområde:
    • Fleksible laboratorie-, medicinske og bioteknologiske applikationer
    • Isoleret opbevaring og kortdistancetransport af små prøver
    • Opbevares under flydende eller faste kølemidler (f.eks. flydende N 2 og CO 2 tøris)
    • Trykløs plads til kølevæsker
    Kemiske egenskaber:
    • Hydrolytisk modstand: iflg ISO 719 (98 °C)
    • Hydrolytisk modstand: iflg ISO 720 (121 °C)
    • Syrebestandighed: iflg ISO 1776
    • Alkalisk modstand: iflg ISO 695-A2
  • Temperaturområde:
    • Glasrefill fra -200 °C til + 150 °C, i kort tid 200 °C
    • Hus med monteringsgummi og Latizell buffer fra -10 C °til + 60 °C
Tekniske data
Højde (metrisk) 300 mm
Farve Blå
Type låg låg Prop
Diameter (metrisk) Udvendig 120-130 mm
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Til brug med (applikation) Isoleret opbevaring og transport på små afstande
Til brug med (udstyr) Kølevæske
Højde (metrisk) Indvendig 240 mm
Inkluderer Håndtag/Sidegreb
Model- G 15 C
Grundmateriale Belagt metal
Materiale Borosilikatglas
Stil Fuldt forsølvet