Få mere at vide
KGW Isotherm™ Cylindriske Dewar Blue Metal Bærekolber
Artikelnummer. p-8582010
Kapacitet (metrisk):
200 ml
500 ml
800 ml
2500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
56 mm
70 mm
80 mm
130 mm
Artikelnummer. 10199310
Brand: KGW Isotherm™ 1025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til afkøling og opbevaring af små prøver såsom flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler i laboratoriet.
  • Høj isoleringsevne
  • Nem håndtering
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Blå belagt metaldæksel
  • Leveres som fuldt forsølvet (standard), forsølvet med visningsstriber eller forkortet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 70 mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler
Højde (metrisk) Indvendig 210mm
Højde (metrisk) 260mm
Statisk fordampningshastighed 0.35L/d
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 57 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)