Få mere at vide
KGW Isotherm™ Cylindriske Dewar Blue Metal Bærekolber
Beskrivelse
- Høj isoleringsevne
- Nem håndtering
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Blå belagt metaldæksel
- Leveres som fuldt forsølvet (standard), forsølvet med visningsstriber eller forkortet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 130 mm |
| Til brug med (applikation) | Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler |
| Højde (metrisk) Indvendig | 290mm |
| Højde (metrisk) | 345mm |
| Statisk fordampningshastighed | 0.7L/d |
| Kapacitet (metrisk) | 2500 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 110 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |