Få mere at vide
KGW Isotherm™ Cylindriske Dewar Blue Metal Bærekolber
Artikelnummer. 10199310
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
500 ml
800 ml
2500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
56 mm
70 mm
80 mm
130 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig
10199310 500 ml 70 mm
10623701 800 ml 80 mm
10444631 200 ml 56 mm
10393281 2500 ml 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10199310 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1025
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Til afkøling og opbevaring af små prøver såsom flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler i laboratoriet.
  • Høj isoleringsevne
  • Nem håndtering
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Blå belagt metaldæksel
  • Leveres som fuldt forsølvet (standard), forsølvet med visningsstriber eller forkortet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 70 mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler
Højde (metrisk) Indvendig 210mm
Højde (metrisk) 260mm
Statisk fordampningshastighed 0.35L/d
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 57 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)