Få mere at vide
Nickel Electro™ Cylindriske konkave spejle
Artikelnummer. 13142940 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Mængde:
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13142940 4 pakker Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 13142940 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. XFK530D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00 DKK
    360.02 DKK / Pakke med 4
    Spare 56.98 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Cylindriske konkave spejle er af rustfrit stål med poleret sammensætning.
  • Konkave spejle i rustfrit stål
Ordreinfo
Størrelse: 165 mm diameter. Sælges i pakker af 4 stk.
Tekniske data
Mængde 4 pakker
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 165 mm
Diameter (engelsk) 6,5 tommer.
Produkttype Konkavt spejl
Form Konkav