Få mere at vide
Kartell™ Centrifugerør af polypropylen
Artikelnummer. 12667785
Kapacitet (metrisk):
15 ml
31 mL
48 mL
110 mL
Diameter (metrisk):
18 mm
24 mm
30 mm
40 mm
Form:
Cylindrisk
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 12667785
Brand: Kartell™ 0030100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for øget synlighed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar, kantet Kartell™ Centrifugerør leverer stabilitet i en korrekt afbalanceret rotor og er velegnede til brug som et konventionelt reagensglas.
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for øget synlighed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar, kantet Kartell™ Centrifugerør leverer stabilitet i en korrekt afbalanceret rotor og er velegnede til brug som et konventionelt reagensglas.
  • Solid polypropylenkonstruktion betyder sikkerhed og økonomi med reduceret brud i laboratoriet
  • Tåler temperaturer op til 120 °C
  • Kantet
  • Autoklaverbar
  • Fungerer som et laboratoriereagensglas*
*Kan ikke bruges med åben ild
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifugeapplikationer, konventionelt reagensglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Konisk
Længde (metrisk) 120 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3000 x g