Få mere at vide
Hellma™ Cylindrisk celle langt UV kvarts 5mm lysbane 1400 μL Hellma
Artikelnummer. 12701705
Skift visning
Lyssti:
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyssti Pakningsstørrelse
12701705 5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12701705 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 120540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 DKK
    2173.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.63 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026