Få mere at vide
Hellma™ Cylindrisk celle langt UV kvarts 2mm lysbane 560 μL Hellma
Artikelnummer. 12791695
Skift visning
Lyssti:
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyssti Pakningsstørrelse
12791695 2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12791695 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 120000240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 DKK
    2152.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.61 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026