Få mere at vide
Hellma™ Cylindrisk celle langt UV kvarts 1 mm lysbane 280 μL Hellma
Artikelnummer. 12781695
Skift visning
Lyssti:
1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyssti Pakningsstørrelse
12781695 1 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12781695 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 121140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4315.00 DKK
    4183.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.29 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026