Få mere at vide
Hellma™ Cylindrisk celle langt UV kvarts 0,5 mm lysbane 210 μL Hellma
Artikelnummer. 12741705
Skift visning
Lyssti:
0,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyssti Pakningsstørrelse
12741705 0,5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12741705 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1210.5040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4315.00 DKK
    4183.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.29 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026