Få mere at vide
Hellma™ Cylindrisk celle langt UV kvarts 0,2 mm lysbane 170 μL Hellma
Artikelnummer. 12731705
Skift visning
Lyssti:
0,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyssti Pakningsstørrelse
12731705 0,2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12731705 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1210.2040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4315.00 DKK
    4183.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.29 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026