Få mere at vide
Hellma™ Cylindrisk celle langt UV kvarts 0,1 mm lysbane 160 μL Hellma
Artikelnummer. 12721705
Skift visning
Lyssti:
0,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lyssti Pakningsstørrelse
12721705 0,1 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12721705 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1210.1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4315.00 DKK
    4183.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.29 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026