Få mere at vide
Hellma Cylindrical Cell, 120-QX
Artikelnummer. 15950421
Skift visning
Vejlængde:
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
15950421 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15950421 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1205046
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Cylindrical, macro-type cell constructed of highly pure Suprasil™300 quartz glass with PTFE stoppers.
  • Cylindrical macro cell type
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • PTFE stoppers
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 14,000 μL
Materiale Quartz Suprasil 300
Lukningsmateriale PTFE
Længde (metrisk) 52.5 mm
Inkluderer PTFE stoppers
Mængde 1/Pk
Vejlængde 50 mm
Diameter (metrisk) OD: 22 mm, ID: 19 mm