Få mere at vide
Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvægt
Artikelnummer. 15336660 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
200 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
200g
Hver
Artikelnummer. 15336660
Brand: Sartorius™ YCW524802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer trygt din vægt med denne fint udformede specialstålvægt. Sartorius™ Cylindrisk kalibreringsvægt er meget poleret og ikke-magnetiserbar.
  • Cylindrisk vægt
  • Specialstål
  • Højpoleret
  • Ikke-magnetiserbar
  • Meget korrosionsbestandig
  • Klasse F2 - egnet til brug til sporbarhed af OIML klasse M1 vægte og lavere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kalibreringsvægt
Klassifikation Klasse F2 - egnet til brug til sporbarhed af OIML klasse M1 vægte og lavere
Materiale Specialstål
Etui materiale Plast
Tæthed 7.950 kg/m 3
Masse 200 g
Til brug med (udstyr) Laboratorie skala