Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cylindriske Al-24 digler
Artikelnummer. p-4865450
Kapacitet (metrisk):
6 ml
20 ml
40 ml
60 ml
110 ml
225 ml
600 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
50 mm
55 mm
73 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Højde (metrisk):
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
65 mm
75 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15483515
Brand: Thermo Scientific Chemicals 032961.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Materiale Al-24
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Produkttype Cylindriske Al-24 digler