Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, cylindrisk, flad base; Højde x OD x ID (mm), 40 x 30 x 26; Bind (ml), 20
Artikelnummer. 15473515
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
20 ml
40 ml
60 ml
110 ml
600 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
44 mm
73 mm
Højde (metrisk):
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15473515 600 ml 85 mm 73 mm 150 mm Hver
15453515 110 ml 50 mm 44 mm 75 mm Hver
15433515 40 ml 35 mm 30 mm 50 mm Hver
15443515 60 ml 40 mm 36 mm 60 mm Hver
15423515 20 ml 30 mm 26 mm 40 mm Hver
15413515 6 ml 20 mm 16 mm 30 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15473515 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 032957.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 73 mm
Materiale Al-23
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Produkttype Cylindriske Al-23-digler