Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cylindriske Al-23-digler
Kapacitet (metrisk):
6 ml
20 ml
40 ml
60 ml
110 ml
600 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
44 mm
73 mm
Højde (metrisk):
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 36 mm |
| Materiale | Al-23 |
| Mængde | 1 stk |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Produkttype | Cylindriske Al-23-digler |