Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cylindriske Al-23-digler
Artikelnummer. 15433515
Kapacitet (metrisk):
6 ml
20 ml
40 ml
60 ml
110 ml
600 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
44 mm
73 mm
Højde (metrisk):
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15433515
Brand: Thermo Scientific Chemicals 032953.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Materiale Al-23
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Cylindriske Al-23-digler