Få mere at vide
Brady™ Spærring af cylindertank
Artikelnummer. 11721855 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11721855 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11721855 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 046139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 DKK
    244.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.91 DKK
    6% Slukket
På lager
Lockout cylindertanke, herunder propantanke på gaffeltrucks og enkeltstående propantanke. De Brady™ Cylinder Tank Lockouts specielle design gør, at den kan bruges på trange steder.
  • Revolutionerende ny robust polystrene-plastikanordning bruges til at spærre cylindertanke, inklusive propantanke på gaffeltrucks og enkeltstående propantanke
  • Specielt design gør det muligt at bruge enheden på trange steder
  • Ventilspindelhullet er 1,25 tommer i diameter
Tekniske data
Produkttype Cylindertank uden gevind
Farve Rød
Materiale Polystyren