missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyheptamide, TRC

Artikelnummer. 30363690
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363690 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98904050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyheptamide
CAS 7199-29-3
Molekylær formel C16 H15 N O
Mængde 50 mg
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carboxamide, 10,11-dihydro-, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carboxamide, AY 8682, BS 7029, Carbamazepam, Cyheptamide, ICI 51426
InChI formel InChI=1S/C16H15NO/c17-16(18)15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18)
SMIL NC(=O)C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 6,11-dihydro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulene-11-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 237.3
Formel vægt 237.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.