Få mere at vide
Cyhalothrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323754
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30323754 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30323754 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV11859450AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyhalothrin
CAS 68085-85-8
Analyt- eller komponentnavne Cyhalothrin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C23 H19 Cl F3 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Clocythrin, Coopertix, Cyhalothrin, Gongfu, Grenade, ICI-PP 563, PP 563, Saber, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, α-Cyhalothrin
InChI formel InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
SMIL CC1(C)C(C=C(Cl)C(F)(F)F)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC navn [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 449.85
Mængde 5 ml
Formel vægt 449.1006 g/mol