Få mere at vide
(±)-Cyhalothric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Cyhalothric acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 242.0321 |