Få mere at vide
Cyhalofop-butyl, TRC
Artikelnummer. 30352302
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30352302 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30352302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989385250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyhalofop-butyl
CAS 122008-85-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H20 F N O4
Mængde 250 mg
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]-, butyl ester, (R)-, Clincher, Clincher CA, Cyhalofop-butyl, XDE 537
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMIL CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
IUPAC navn butyl (2R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorofenoxy)fenoxy]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 357.38
Formel vægt 357.1376
Procent renhed >95