missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyhalofop-butyl, TRC

Artikelnummer. 30368740
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368740 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9893851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyhalofop-butyl
CAS 122008-85-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 H20 F N O4
Mængde 1 g
Synonym Propanoic acid, 2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]-, butyl ester, (R)-, Clincher, Clincher CA, Cyhalofop-butyl, XDE 537
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
SMIL CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
IUPAC navn butyl (2R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorofenoxy)fenoxy]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 357.38
Formel vægt 357.1376
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.