Få mere at vide
Cyflumetofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyflumetofen |
| CAS | 400882-07-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H24 F3 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyflumetofen |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24F3NO4/c1-22(2,3)16-9-11-17(12-10-16)23(15-28,21(30)32-14-13-31-4)20(29)18-7-5-6-8-19(18)24(25,26)27/h5-12H,13-14H2,1-4H3 |
| SMIL | COCCOC(=O)C(C#N)(C(=O)c1ccccc1C(F)(F)F)c2ccc(cc2)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-methoxyethyl 2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.45 |
| Vis mere |