Få mere at vide
Cyflumetofen Metabolite AB-1 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315247
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315247 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315247 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11846100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyflumetofen Metabolite AB-1
CAS 211923-03-4
Analyt- eller komponentnavne Cyflumetofen Metabolite AB-1
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H18 F3 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-[hydroxy[2-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]benzeneacetonitrile, Cyflumetofen Metabolite AB-1
InChI formel InChI=1S/C20H18F3NO/c1-19(2,3)14-10-8-13(9-11-14)16(12-24)18(25)15-6-4-5-7-17(15)20(21,22)23/h4-11,25H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=C(O)c2ccccc2C(F)(F)F)C#N
IUPAC navn 2-(4-tert-butylphenyl)-3-hydroxy-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 345.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 345.134 g/mol