Få mere at vide
Cytiva CyDye™ Fluorer Fluoroforer
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
150μ g
Pakningsstørrelse:
150µg
Beskrivelse
- Farvestoffer er DMSO-tolerante og fotostabile
- QC testet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| pH-område | 3 til 10 |
| Produkttype | NHS ester Cy3 |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 150μ g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cy3 NHS ester, 150 µg
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cy3