Beskrivelse
- Størrelses- og ladningsmatchede farvestoffer muliggør co-migrering af mærkede prøver i gelen
- Lyse og meget følsomme farvestoffer tillader brugen af den minimale mærkningsteknik
- Minimalt tab af signal under mærkning, adskillelse og scanning
- Ingen ændring i signalet over et bredt pH-område, der anvendes under første-dimension (IEF) separation
- Diskret signal fra hver fluor med minimal krydstale bidrager til høj nøjagtighed
- Tillad mærkning af 50 μg protein pr. mærkningsreaktion
Til generelle 2D-applikationer, hvor tilstrækkelige mængder prøve er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Fast stof |
| Til brug med (applikation) | Til generelle 2-D-applikationer, hvor tilstrækkelige mængder prøve er tilgængelige, påvisning af op til tre præmærkede proteinprøver og standarder på den samme 2-D elektroforesegel |
| Mængde | 5 nM |
| Produkttype | Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal farvestof |
| Sættets indhold | 5nM af CyDye DIGE Fluor Cy3 minimalt farvestof |
| Indhold og opbevaring | -15 °C til -30 °C |
| Farve | Grøn |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CyDye DIGE FLUOR Cy 3 (minimal dye), 5 nmol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i