Beskrivelse
- Størrelses- og ladningsmatchede farvestoffer muliggør co-migrering af mærkede prøver i gelen
- Lyse og meget følsomme farvestoffer tillader brugen af den minimale mærkningsteknik
- Minimalt tab af signal under mærkning, adskillelse og scanning
- Ingen ændring i signalet over et bredt pH-område, der anvendes under første-dimension (IEF) separation
- Diskret signal fra hver fluor med minimal krydstale bidrager til høj nøjagtighed
- Tillad mærkning af 50 μg protein pr. mærkningsreaktion
Til generelle 2D-applikationer, hvor tilstrækkelige mængder prøve er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Fast stof |
| Til brug med (applikation) | Til generelle 2-D-applikationer, hvor tilstrækkelige mængder prøve er tilgængelige, påvisning af op til tre præmærkede proteinprøver og standarder på den samme 2-D elektroforesegel |
| Mængde | 5 x 5 nM |
| Produkttype | Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal farvestof |
| Sættets indhold | 25nM af CyDye DIGE Fluor Cy3 minimalt farvestof |
| Tilstrækkelig til | Større eksperimentelle opstillinger med flere variabler, op til 60 mærkninger |
| Indhold og opbevaring | -15 °C til -30 °C |
| Farve | Grøn |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1