Få mere at vide
Cytiva CyDye™ DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kits
Artikelnummer. p-4906595 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2 nmol af hver: Cy2 , Cy3 , og Cy5
5 nmol af hver: Cy2 , Cy3 , og Cy5
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10066084
Brand: Cytiva 28934530
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tillad påvisning af op til tre præmærkede proteinprøver og standarder på den samme 2-D elektroforesegel. Amersham CyDye™ DIGE Fluor Minimal Labeling Kits indeholder størrelses- og ladningsmatchede fluorescerende farvestoffer, der er specielt designet til at detektere proteinoverflodsforskelle i 2-D fluorescensforskel gelelektroforese vha. Ettan DIGE system.
  • Størrelses- og ladningsmatchede farvestoffer muliggør co-migrering af mærkede prøver i gelen
  • Lyse og meget følsomme farvestoffer tillader brugen af den minimale mærkningsteknik
  • Minimalt tab af signal under mærkning, adskillelse og scanning
  • Ingen ændring i signalet over et bredt pH-område, der anvendes under første-dimension (IEF) separation
  • Diskret signal fra hver fluor med minimal krydstale bidrager til høj nøjagtighed
Alle minimale farvestoffer tillader mærkning af μ50 g protein pr. mærkningsreaktion. Minimal Dye Labeling Kits indeholder 2nmol eller 5nmol af hvert af de minimale farvestoffer.
Til generelle 2D-applikationer, hvor tilstrækkelige mængder prøve er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Til brug med (applikation) Knappe prøvemærkningssættet er designet til at blive brugt til applikationer, hvor kun små mængder prøve er tilgængelige, f.eks. i laserfangst mikrodissektion, detekterer op til 3 præmærkede proteinprøver, standard på den samme 2-D elektroforesegel
Mængde 2 nmol af hver: Cy2 , Cy3 , og Cy5
Produkttype Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kit
Sættets indhold 2nM af CyDye DIGE Fluor minimal mærkningssæt (Cy2 , Cy3 og Cy5 )
Indhold og opbevaring -15 °C til -30 °C
Farve Blå, Grøn, Rød
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CyDye DIGE Fluor, minimal labeling kit (2 nmol)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cy2, Cy3, Cy5