Beskrivelse
- Størrelses- og ladningsmatchede farvestoffer muliggør co-migrering af mærkede prøver i gelen
- Lyse og meget følsomme farvestoffer tillader brugen af den minimale mærkningsteknik
- Minimalt tab af signal under mærkning, adskillelse og scanning
- Ingen ændring i signalet over et bredt pH-område, der anvendes under første-dimension (IEF) separation
- Diskret signal fra hver fluor med minimal krydstale bidrager til høj nøjagtighed
Alle minimale farvestoffer tillader mærkning af μ50 g protein pr. mærkningsreaktion. Minimal Dye Labeling Kits indeholder 2nmol eller 5nmol af hvert af de minimale farvestoffer.
Til generelle 2D-applikationer, hvor tilstrækkelige mængder prøve er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Fast stof |
| Til brug med (applikation) | Til generelle 2-D-applikationer, hvor tilstrækkelige mængder prøve er tilgængelige, påvisning af op til tre præmærkede proteinprøver og standarder på den samme 2D-elektroforesegel |
| Mængde | 5 nmol af hver: Cy2 , Cy3 , og Cy5 |
| Produkttype | Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal Labeling Kit |
| Sættets indhold | 5nM af CyDye DIGE Fluor minimal mærkningssæt (Cy2 , Cy3 og Cy5 ) |
| Indhold og opbevaring | -15 °C til -30 °C |
| Farve | Blå, Grøn, Rød |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CyDye DIGE FLUOR (minimal dye) Labelling Kit
- Fare||
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:Ring omgående til enGIFTINFORMATION/læge..
- P330-Skyl munden.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.