Få mere at vide
Cytiva CyDye™ DIFluors: Saturation Dye Labeling Kits
Artikelnummer. 10615985 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 nM hver af Cy3 , Cy5 og Ekstra Cy3 (400 nm) til præparative geler
100 nM hver af Cy3 og Cy5
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10615985 100 nM hver af Cy3 og Cy5 Hver
10147244 100 nM hver af Cy3 , Cy5 og Ekstra Cy3 (400 nm) til præparative geler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10615985 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 25800983
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tillad påvisning af op til tre præmærkede proteinprøver og standarder på den samme 2-D elektroforesegel
  • Størrelses- og ladningsmatchede farvestoffer muliggør co-migrering af mærkede prøver i gelen
  • Lyse og meget følsomme farvestoffer tillader brugen af den minimale mærkningsteknik
  • Minimalt tab af signal under mærkning, adskillelse og scanning
  • Ingen ændring i signalet over et bredt pH-område, der anvendes under første-dimension (IEF) separation
  • Diskret signal fra hver fluor med minimal krydstale bidrager til høj nøjagtighed
Indeholder 100nm hver Cy3 og Cy5 mætningsfarvestoffer, der er tilstrækkelige til mindst 12 mærkningsreaktioner, ved brug af så lidt som 5 μg protein pr. reaktion. 25-8009-84 indeholder et ekstra hætteglas med Cy3 saturation farvestof (400nm) til mærkning af op til μ500 g protein i en præparativ gel.
Til applikationer, hvor kun små mængder prøve er tilgængelige, for eksempel i Laser Capture Microdissection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Til brug med (applikation) Det knappe prøvemærkningssæt er designet til at blive brugt til applikationer, kun små mængder prøve er tilgængelige, for eksempel i laserfangst mikrodissektion
Mængde 100 nM hver af Cy3 og Cy5
Produkttype Amersham CyDye DIGE Fluor Labeling Kit
Sættets indhold 100 nM CyDye DIGE Fluor Cy3 mætningsfarve til analytisk mærkning, 100nM CyDye DIGE Fluor Cy5 mætningsfarve til analytisk mærkning
Indhold og opbevaring -15 °C til -30 °C
Farve Grøn, Rød
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1