Få mere at vide
Abnova™ CYCS Recombinant Protein (P02) Artikelnummer.: 16170483
Abnova™ CYCS Recombinant Protein (P02)
Artikelnummer. p-4922108
10 μg, 10µg
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16170483
Brand: Abnova™ H00054205P02.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH08475
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 54205
Molekylvægt (g/mol) 37.29
Navn CYCS (Human) Recombinant Protein (P02)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MGDVEKGKKIFIMKCSQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGYSYTAANKNKGIIWGEDTLMEYLENPKKYIPGTKMIFVGIKKKEERADLIAYLKKATNE
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CYC/HCS
Fælles navn CYCS
Gen symbol CYCS
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution
Produkttitel
Abnova™ CYCS Recombinant Protein (P02) >