Få mere at vide
Cycrimine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycrimine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2 |